Kluczowe dokumenty
158194
2,2′-Dithiobis(5-nitropyridine)
96%
Synonim(y):
Bis(5-nitro-2-pyridyl) disulfide, DTNP
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
solid
mp
155-157 °C (lit.)
grupa funkcyjna
disulfide
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)[N+]([O-])=O)nc1
InChI
1S/C10H6N4O4S2/c15-13(16)7-1-3-9(11-5-7)19-20-10-4-2-8(6-12-10)14(17)18/h1-6H
Klucz InChI
ROUFCTKIILEETD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as cysteine-activating reagent to study the NMR of G protein-coupled receptors
- in the deprotection assays for protected selenocysteine-containing peptides
- for deprotecting p-methoxybenzyl groups and acetamidomethyl groups from the side-chains of cysteine and selenocysteine
- to remove the p-methoxybenzyl protecting group from cysteine and selenocysteine side-chains
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?