Kluczowe dokumenty
8.41109
Sigma-Aldrich
disiarczek 2,2′-dipirydylu
for synthesis
Synonim(y):
2,2′-Dipyridyl disulfide, 2,2′-Dithiodipyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352113
Numer indeksu EC:
218-343-1
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
340 °C
mp
57-61 °C
temp. przejścia
flash point 210 °C
rozpuszczalność
5 g/L
ciąg SMILES
S(Sc2ncccc2)c1ncccc1
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Klucz InChI
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3