Kluczowe dokumenty
287512
3-Aminophenylboronic acid monohydrate
98%
Synonim(y):
3-Aminobenzeneboronic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
93-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.H2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H2
Klucz InChI
XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Suzuki-Miyaura cross-coupling
Reagent used for Preparation of
- Gram-positive antivirulence drugs and inhibitors of Streptococcus agalactiae Stk1
- Regioisomer of Zaleplon (a sedative)
- Amphiphilic random glycopolymer, which self-assemble to form nanoparticles, with potential as a glucose-sensitive matrix
- Chemomechanical polymer that expands and contracts in blood plasma with high glucose selectivity
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?