Merck
A71751
Sigma-Aldrich
3-Aminophenylboronic acid hemisulfate salt
≥95%
Synonim(y):
(3-Aminophenyl)boric acid hemisulfate, (3-aminophenyl)-boronic acid sulfate (2:1), (m-Aminophenyl)boronic acid hemisulfate, 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, Bis[3-dihydroxyboranyl)benzenaminium] sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4B(OH)2 · 0.5H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.98
Beilstein:
8094151
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
≥300 °C
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1cccc(c1)B(O)O.Nc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/2C6H8BNO2.H2O4S/c2*8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;1-5(2,3)4/h2*1-4,9-10H,8H2;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sól półsiarczanowa kwasu 3-aminofenyloboronowego jest stosowana w syntezie:
  • Funkcjonalizowanych kwasem fenyloboronowym odwróconych opalowych hydrożeli wewnątrz mikrofluidycznych komórek przepływowych do wykrywania glukozy.
  • Odczynnik kompleksujący na bazie kwasu fenyloboronowego i kwasu salicylohydroksamowego do immobilizacji białek na podłożu chromatograficznym.
Może być również stosowany do przygotowania monowarstwy kwasu fenyloboronowego (PBA) modyfikowanej elektrodą Au do woltamperometrycznego wykrywania urydyny i cytydyny.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glucose-sensitive inverse opal hydrogels: analysis of optical diffraction response
Lee Y, et al.
Langmuir, 20(8), 3096-3106 (2004)
Phenylboronic acid- salicylhydroxamic acid bioconjugates. 1. A novel boronic acid complex for protein immobilization
Stolowitz ML, et al.
Bioconjugate Chemistry, 12(2), 229-239 (2001)