Kluczowe dokumenty
1.01748
Supelco
Barium sulfate
for white standard DIN 5033
Synonim(y):
Barium sulfate, Blanc fixe
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-784-4
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
siła działania
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH
3.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
mp
1380 °C
rozpuszczalność
<0.01 g/L
gęstość
4.5 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Barium sulfate for use as a white standard in the calibration of colorimeters. For instance, when analyzing the color of the soil to estimate its mineral content.
Cechy i korzyści
Certificate of Analysis (CoA) includes spectral density reflection factor and standard color values.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soil color analysis for statistically estimating total carbon, total nitrogen and active iron contents in Japanese agricultural soils
Moritsuka, N et al.
Soil Science and Plant Nutrition, 60, 475-485 (2014)