Kluczowe dokumenty
NIST8301
Izotopy boru w węglanach morskich (symulowane roztwory koralowców i widłonogów)
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
czystość izotopowa
 11B
opakowanie
pkg of 24 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Każda jednostka RM 8301 zawiera trzy fiolki, z których każda zawiera dwa symulowane roztwory oznaczone jako RM 8301 (Coral) i RM 8301 (Foram). Każda fiolka zawiera około 4 ml przygotowanego grawimetrycznie roztworu o nominalnej frakcji masowej 50 mg/g wapnia, rozpuszczonego w kwasie azotowym o stężeniu około 3 mol/l w wodzie.
Cechy i korzyści
  • Wartości referencyjne i niepewności rozszerzone dla δ11BSRM951 są określane przy użyciu metody analizy DerSimonian-Laird w ramach NIST Consensus Builder.
  • Szczegóły dotyczące wygaśnięcia, instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Bor(11B/10B)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Bor (B), Wapń (Ca)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)