NIST1575A
Trace elements in pine needles
NIST® SRM® 1575a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g powder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
agriculture
Format
matrix material
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 1575A zawiera około 50 g igieł sosnowych, które są suszone, mielone strumieniowo, mieszane i sterylizowane za pomocą promieniowania.
SRM 1575A _SDS
SRM 1575A _CoA
SRM 1575A _SDS
SRM 1575A _CoA
Zastosowanie
NIST1575A Pierwiastki śladowe w igłach sosnowych Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania w ocenie technik stosowanych do analizy igieł sosnowych i innych próbek o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
- Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane i niecertyfikowane przez NIST wartości dla pomniejszych składników i pierwiastków śladowych wyrażone jako ułamki masowe w przeliczeniu na suchą masę.
- Certyfikowane wartości są mierzone metodą rozcieńczania izotopów zimnej pary za pomocą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną.
- Certyfikowane wartości są identyfikowalne z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI) i jednostkami ułamka masowego pochodzącymi z SI.
- Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z instrukcjami dotyczącymi przechowywania, źródła, przygotowania, szczegółów analizy i użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Fosfor (P), Potas (K), Wapń (Ca), Aluminium (Al), Bar (Ba), Kadm (Cd), Chlor (Cl), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Rtęć (Hg), Rubid (Rb), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Aluminium (Al), Arsen (As), Bar (Ba), Bor (B), Kadm (Cd), Wapń (Ca), Cer (Ce), Cez, Chlor (Cl), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Rtęć (Hg), Nikiel (Ni), Fosfor (P), Potas (K), Rubid (Rb), Skand (Sc), Selen (Se), Sód (Na), Cynk (Zn)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Fosfor (P), Potas (K), Wapń (Ca), Aluminium (Al), Bar (Ba), Kadm (Cd), Chlor (Cl), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Rtęć (Hg), Rubid (Rb), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów. Aluminium (Al), Arsen (As), Bar (Ba), Bor (B), Kadm (Cd), Wapń (Ca), Cer (Ce), Cez, Chlor (Cl), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Rtęć (Hg), Nikiel (Ni), Fosfor (P), Potas (K), Rubid (Rb), Skand (Sc), Selen (Se), Sód (Na), Cynk (Zn)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NIST1575A | 4061834120681 |