51844
Multielement standard solution 4 for ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid
Synonim(y):
Wielopierwiastkowy roztwór odniesienia 4 dla ICP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
jakość
in 10% nitric acid
skład
Al, 40 mg/L
As, 40 mg/L
B, 100 mg/L
Ba, 40 mg/L
Be, 10 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 20 mg/L
Cu, 20 mg/L
Fe, 100 mg/L
Mn, 10 mg/L
Ni, 20 mg/L
Pb, 40 mg/L
Se, 100 mg/L
Tl, 100 mg/L
V, 40 mg/L
Zn, 100 mg/L
metody
ICP: suitable
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
- 40 mg/L: Al, As, Ba, Pb, V
- 10 mg/L: Be, Cd, Co, Mn
- 100 mg/L: B, Fe, Se, Tl, Zn
- 20 mg/L: Cr, Cu, Ni
Inne uwagi
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)