Kluczowe dokumenty
54704
Supelco
Multielement standard solution 5 for ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid
Synonim(y):
Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy ICP 5
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
jakość
in 10% nitric acid
skład
Ag, 10 mg/L
Al, 10 mg/L
Ba, 10 mg/L
Be, 10 mg/L
Bi, 10 mg/L
Ca, 100 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 10 mg/L
Cs, 10 mg/L
Cu, 10 mg/L
Fe, 100 mg/L
Ga, 10 mg/L
In, 10 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 10 mg/L
Mg, 10 mg/L
Mn, 10 mg/L
Mo, 10 mg/L
Na, 100 mg/L
Ni, 10 mg/L
Pb, 10 mg/L
Rb, 10 mg/L
Sr, 10 mg/L
Tl, 10 mg/L
V, 10 mg/L
Zn, 10 mg/L
stężenie
in 10% HNO3
metody
ICP: suitable
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Zastosowanie
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy 5 może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w ilościowym oznaczaniu wielopierwiastkowych metali i metaloidów w próbkach biologicznych, takich jak mocz, osocze i krew pełna, przy użyciu metody spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Uwaga dotycząca przygotowania
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Komentarz do analizy
W 10% HNO3 i <0,01% HF:
  • 10 mg/L: Ag, Al, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, In, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, Tl, V, Zn
  • 100 mg/l: Ca, Fe, K, Na
Inne uwagi
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Metal and metalloid multi-elementary ICP-MS validation in whole blood, plasma, urine and hair: reference values
Goulle P-J, et al.
Forensic Science International, 153, 39-44 (2005)