930288
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 100 mesh, box of 50
Synonim(y):
TEM grids
About This Item
Polecane produkty
product name
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 100 mesh, box of 50
Materiały
copper grid
formvar/carbon film
opis
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
opakowanie
box of 50
rozmiar siatki
100 mesh
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)