Merck
NIST984
Rubidium chloride
NIST SRM 984
About This Item
Wzór liniowy:
RbCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.92
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
czystość izotopowa
 85Rb
 87Rb
opakowanie
pkg of 0.25 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
715 °C (lit.)
gęstość
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Chlorek rubidu (RbCl)
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)