Merck
NIST979
Chromium isotopic standard
NIST® SRM® 979
Synonim(y):
Chromium(III) nitrate nonahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Cr(NO3)3 · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
czystość izotopowa
 50Cr
 52Cr
 53Cr
 54Cr
opakowanie
pkg of 0.25 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
60 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Cr+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cr.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Klucz InChI
GVHCUJZTWMCYJM-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Pomiary uwodnionego azotanu chromu są przeprowadzane przy użyciu spektrometrii masowej z pojedynczym włóknem (platyna).
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu zapoznania się z aktualnymi analitami i certyfikowanymi wartościami.
Chrom-50, Chrom-52, Chrom-53, Chrom-54
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)