Merck
NIST994
Isotopic standard for gallium
NIST® SRM® 994
Synonim(y):
Gallium
About This Item
Wzór liniowy:
Ga
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
czystość izotopowa
 69Ga
 71Ga
Postać
(metallic liquid or solid (ambient temp dependent))
opakowanie
pkg of 0.25 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
rezystywność
25.795 μΩ-cm, 30°C
metody
mass spectrometry (MS): suitable
tw
2403 °C (lit.)
mp
29.8 °C (lit.)
gęstość
5.904 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
ciąg SMILES
[Ga]
InChI
1S/Ga
Klucz InChI
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intneded for use as an isotopic standard. SRM 994 consists of 0.25 g of a commercial, high purity gallium metal. For more informatioon, please refer to the COA and SDS.
SRM 994_cert
SRM 994_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Gallium-69, Gallium-71
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)