Merck
NIST8554
IAEA-S-1 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide)
NIST®SRM®
Synonim(y):
Silver sulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
czystość izotopowa
 34S
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 0.5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
845 °C (lit.)
gęstość
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
Klucz InChI
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This Reference Material (RM) is an international measurement standard that defines the Vienna Cañon Diablo Troilite (VCDT) scale for relative differences in sulfur (S) isotope-number ratios.
SRM 8554_cert SRM 8554_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur -34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)