AB5421-II
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Solute carrier family 17 member 8, VGluT3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC17A8(246213)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3) in rat brain and human brain tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3) in PC12 cells.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3) in PC12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1