Kluczowe dokumenty
204463
Strontium chloride hexahydrate
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Sześciowodny dichlorek strontu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
115 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Development of novel composite PCM for thermal energy storage using CaCl2· 6H2O with graphene oxide and SrCl2· 6H2O: This study details the development of a new composite phase change material incorporating strontium chloride hexahydrate, relevant for material scientists focused on energy storage solutions (Xu et al., 2017).
- Toxicity assessment of artificially added zinc, selenium, and strontium in water: This research assesses the toxicity of strontium chloride hexahydrate in aquatic environments, which is crucial for environmental chemists and toxicologists studying the impact of chemical agents on aquatic life (Liu et al., 2019).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.