Kluczowe dokumenty
255521
Strontium chloride hexahydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
Formularz
chunks
crystalline powder
powder, crystals or granules
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
mp
115 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Ba: ≤0.05%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?