Merck
342920
Sigma-Aldrich
Barium chloride
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Dichlorobarium
About This Item
Wzór liniowy:
BaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
gęstość
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Barium chloride (BaCl2) is a hygroscopic water soluble ionic compound that can be found naturally as witherite. It can be also prepared from barium hydroxide or barium carbonate.
Zastosowanie
BaCl2 can be industrially used in the synthesis of pigment and the manufacturing of pharmaceuticals. It can also be used in laboratory application in the testing of sulfate ions.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydratstufen und Kristallstrukturen von Bariumchlorid
Hasse A,Brauer G
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 441, 181-195 (1978)
The Crystal Structures of Barium Chloride, Barium Bromide, and Barium Iodide
Brackett EB, et al
The Journal of Physical Chemistry, 67 (10), 2132-2132 null
Group 17 (H, F, Cl, Br, I) Alkaline Earth Compounds
Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds, 25-104 (2013)
Alginate-based microencapsulation of retinal pigment epithelial cell line for cell therapy
Wikstrom J, et al.
Biomaterials, 29(7), 869-876 (2008)
Role of M 3 receptor in aconitine/barium-chloride-induced preconditioning against arrhythmias in rats
Liu Y, et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 379(5), 511-515 (2009)