Kluczowe dokumenty
1.01719
Supelco
Barium chloride dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Barium chloride dihydrate, Barium dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
233-788-1
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.0% (complexometric)
klasa czystości:
ACS reagent
Formularz:
solid
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (complexometric)
Formularz
solid
siła działania
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Oxidizing Substances (as NO3)
strata
14.0-16.0% loss on drying, 150 °C
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
gęstość
3.86 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1200‑1400 kg/m3
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.0025%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 5.2 - 8.0
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Oxidizing Substances (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
K (Potassium): ≤ 0.0025 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Sr (Strontium): ≤ 0.05 %
Loss on drying (150 °C): 14.0 - 16.0 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1