Kluczowe dokumenty
202738
Barium chloride
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Barium dichloride, Barium(2+) dichloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
gęstość
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.