Merck
237094
Sigma-Aldrich
Barium
rod, diam. ~2 cm, ≥99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ba
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
rod
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
50.0 μΩ-cm, 20°C
Średnica
~2 cm
zanieczyszczenia
≤2% 2-ethylhexyl dihydrogenphosphate and tris(2-ethylhexyl) phosphate
0.5% strontium
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
gęstość
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba]
InChI
1S/Ba
Klucz InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Critical for the synthesis of pure Ba21M2O5HX (M = Ge, SI, Ga, In, Tl) suboxide Zintl phases.3
Promotes anchorage-independent growth and invasion of human HaCaT keratinocytes via c-SRC kinase activation
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract
Reactant involved in:
  • Interactions with fused quartz
  • Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Barium lump, 25 mm max. lump size, weight 500 g, purity 99%
GF30766978
Barium
Barium lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
GF97134509
Barium
Barium lump, 25 mm max. lump size, purity 99%, weight 50 g
GF97599818
Barium
Barium lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
GF99977078
Barium
N. D. Thang, et al.,
PLoS ONE, 6 (2011)
Patrick L Hayes et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(4), 660-668 (2008-01-10)
Inorganic anions and cations are ubiquitous in environmental chemistry. Here, we use second harmonic generation to track the interaction of the environmentally important metal cations barium, strontium, and cadmium and the nitrate anion with fused quartz/water interfaces at pH 7.
Alan S Rosman et al.
The American journal of medicine, 120(3), 203-210 (2007-03-14)
Published studies have reported a wide range of sensitivities and specificities for computed tomographic (CT) colonography for polyp detection, generating controversy regarding its diagnostic accuracy. A meta-analysis of published studies comparing the accuracies of CT colonography and colonoscopy for polyp
Kai Loon Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(11), 5920-5928 (2007-05-02)
Early-stage aggregation kinetics studies of alginate-coated hematite nanoparticles in solutions containing alkaline-earth metal cations revealed enhanced aggregation rates in the presence of Ca2+, Sr2+, and Ba2+, but not with Mg2+. Transmission electron microscopy (TEM) imaging of the aggregates provided evidence
D. P. Daniels, et al.,
Dalton Transactions (2011)