About This Item
Wzór liniowy:
BaS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.9%
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: barium
gęstość
4.25 g/mL at 15 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=[Ba]
InChI
1S/Ba.S
Klucz InChI
OTMNKCRTGBGNPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Barium sulfide (BaS) is an inorganic compound that is used as a precursor in the production of barium compounds. These compounds can be used in a variety of applications, such as ceramics, luminous paints, additives, and flame retardants.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
A new X-ray TLD phosphor.
R P Rao et al.
Health physics, 45(5), 1001-1002 (1983-11-01)
Barium sulfide poisoning.
S K Agarwal et al.
The Journal of the Association of Physicians of India, 34(2), 151-151 (1986-02-01)
Tong Deng et al.
Waste management & research : the journal of the International Solid Wastes and Public Cleansing Association, ISWA, 25(5), 440-448 (2007-11-08)
Clean processing of copper converter slag to reclaim cobalt and copper could be a challenge. An innovative and environmentally sound approach for recovering valuable metals from such a slag has been developed in the present study. Curing the slag with
J C Downs et al.
The American journal of forensic medicine and pathology, 16(1), 56-61 (1995-03-01)
Physicians, familiar with the common usage of barium medicinally as the contrast agent barium sulfate, may consider it an innocuous or at most a minimally harmful compound. The barium cation is extremely toxic and produces characteristic gastrointestinal symptoms, periorbital and
Dysphagia in a 27-year-old man.
A Seicean et al.
Gut, 58(10), 1353-1353 (2009-09-15)