Merck
735787
Sigma-Aldrich
Barium
beads, 0.5-2.0 mm particle size, 99% trace metals basis
Synonim(y):
Pierwiastek baru
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ba
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141505
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Formularz
beads
rezystywność
50.0 μΩ-cm, 20°C
wielkość cząstki
0.5-2.0 mm
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
gęstość
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba]
InChI
1S/Ba
Klucz InChI
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Critical for the synthesis of pure Ba21M2O5HX (M = Ge, SI, Ga, In, Tl) suboxide Zintl phases.3
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Barium lump, 25 mm max. lump size, weight 500 g, purity 99%
GF30766978
Barium
Barium lump, 25 mm max. lump size, purity 99%, weight 50 g
GF97599818
Barium
Barium lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
GF99977078
Barium
J W Hanrahan et al.
The Journal of general physiology, 87(3), 443-466 (1986-03-01)
K channels in the basolateral membrane of insect hindgut were studied using current fluctuation analysis and microelectrodes. Locust recta were mounted in Ussing-type chambers containing Cl-free saline and cyclic AMP (cAMP). A transepithelial K current was induced by raising serosal
C H Johnson et al.
Annals of emergency medicine, 20(10), 1138-1142 (1991-10-01)
Barium is a divalent alkaline earth metal used as the insoluble sulfate salt in contrast radiography and soluble acid salts in industry. Barium poisoning results from ingestion or inhalation of the acid salts; the most common poisoning occurs after ingestion
Lorenzo Di Cesare Mannelli et al.
Experimental neurology, 261, 22-33 (2014-06-27)
Oxaliplatin, a platinum-based chemotherapeutic agent, has become a standard treatment for advanced colorectal cancer. The dose-limiting toxicity of this compound is the development of peripheral neuropathy. A tangled panel of symptoms, sensory loss, paresthesia, dysesthesia and pain, may be disabling
Meirigeng Qi et al.
Xenotransplantation, 19(6), 355-364 (2012-12-04)
The main hurdles to the widespread use of islet transplantation for the treatment of type 1 diabetes continue to be the insufficient number of appropriate donors and the need for immunosuppression. Microencapsulation has been proposed as a means to protect
Haifeng Zheng et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 306(7), C705-C713 (2014-01-31)
Interstitial cells of Cajal (ICC) generate slow waves in gastrointestinal (GI) muscles. Previous studies have suggested that slow wave generation and propagation depends on a voltage-dependent Ca(2+) entry mechanism with the signature of a T-type Ca(2+) conductance. We studied voltage-dependent