Key Documents
343730
Strontium
random pieces, 99%
Synonim(y):
Strontium element
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
random pieces
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
23 μΩ-cm, 20°C
tw
1384 °C (lit.)
mp
757 °C (lit.)
gęstość
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sr]
InChI
1S/Sr
Klucz InChI
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).