Kluczowe dokumenty
GF97134509
Barium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
BA006100
About This Item
Kod UNSPSC:
12141505
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 971-345-09
masa
200 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)