Merck
GF27530197
Cerium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
Synonim(y):
CE006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ce
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141601
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 275-301-97
rezystywność
73 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
tw
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
gęstość
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
Klucz InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)