Key Documents
223506
Calcium chloride dihydrate
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
99.0-105.0% (ACS specification)
Postać
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.003% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% calcium chloride
≤0.01% insolubles
pH
4.5-8.5 (25 °C, 5%)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the preparation of calcium-alginate beads.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1