Kluczowe dokumenty
202940
Calcium chloride hydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian dichlorku wapnia, Wodzian dichlorokalcium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals
powder and chunks
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
YMIFCOGYMQTQBP-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?