Merck
793639
Sigma-Aldrich
Calcium chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥96%
About This Item
Wzór liniowy:
CaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
agency
suitable for SM 5210
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥96%
Postać
powder
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.006 meq/g Titr. base
mp
772 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Calcium chloride can be used as a catalyst to synthesize:
  • β-Aminoketones via three-component Mannich reaction of ketones, aldehydes, and amines.
  • γ-Nitro dicarbonyl esters via Michael addition reaction.
  • Pyrroles via solvent-free Paal-Knorr reaction.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Niloy Chandra Sarker et al.
Journal of environmental sciences (China), 82, 179-191 (2019-05-28)
Manure is an impending source of carbon (C), sulfur (S) and water (H2O). Consequently, microbial populations utilize these constituents to produce methane (CH4), carbon dioxide (CO2), greenhouse gases (GHGs), and hydrogen sulfide (H2S). Application of nanoparticles (NPs) to stored manure
Bin Liu et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 112, 110905-110905 (2020-05-16)
Three-dimensional (3D) bioprinting is an extremely convenient biofabrication technique for creating biomimetic tissue-engineered bone constructs and has promising applications in regenerative medicine. However, existing bioinks have shown low mechanical strength, poor osteoinductive ability, and lacking a suitable microenvironment for laden
Qing Chang et al.
Scandinavian journal of immunology, 92(2), e12877-e12877 (2020-03-08)
Osteoclasts are responsible for bone destruction in rheumatoid arthritis (RA), and adipose-derived mesenchymal stromal cells (ADSCs) can inhibit experimental collagen-induced arthritis model. This study aims to determine whether ADSCs also suppresses osteoclastogenesis and bone erosion in collagen-induced arthritis (CIA). Osteoclasts
Yongqing Yang et al.
The Plant cell, 31(6), 1367-1384 (2019-04-10)
Saline-alkali soil is a major environmental constraint impairing plant growth and crop productivity. In this study, we identified a Ca2+ sensor/kinase/plasma membrane (PM) H+-ATPase module as a central component conferring alkali tolerance in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). We report that the
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.