Kluczowe dokumenty
442909
Calcium chloride hexahydrate
≥95%
Synonim(y):
Calcium dichloride hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
solid
mp
30 °C
rozpuszczalność
219.1 g/L at 20 °C
gęstość
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
442909-1KG | 4061832282817 |
442909-2.5KG | 4061838147097 |