Merck
233749
Sigma-Aldrich
Calcium bromide hydrate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CaBr2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.89 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba
98%
Postać
powder or chunks
skład
Degree of hydration, ≤1
pH
5 (20 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
[H]O[H].Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
NQMKEZBQFUTOQC-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Calcium bromide hydrate may be used in the preparation of calcium-carbohydrate complexes to study the structural factors that influence the binding interactions.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Calcium binding to galactose. Crystal structure of a hydrated a-galactose-calcium bromide complex.
Cook WJ and Bugg CE.
Journal of the American Chemical Society, 95(19), 6442-6446 (1973)
L DeLucas et al.
Carbohydrate research, 41, 18-29 (1975-05-01)
Three-dimensional X-ray diffraction data were used to determine the crystal structure of alpha-D-glucuronate CaBr times 3H20, a model system for investigating the factors involved in the binding of calcium ions to D-glucuronate residues of oligo-and poly-saccharides. Crystals of the salt
Calcium binding to carbohydrates. Crystal structure of a hydrated calcium bromide complex of lactose.
C E Bugg
Journal of the American Chemical Society, 95(3), 908-913 (1973-02-07)
Calcium binding to carbohydrates: crystal structure of a hydrated calcium bromide salt of lactobionic acid.
Cook WJ & Bugg CE
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 29(2), 215-222 (1973)