gęstość pary
0.02 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.03 mmHg ( 21 °C)
1 mmHg ( 76.6 °C)
Próba
≥97.0%
temp. samozapłonu
500 °F
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
rezystywność
10 μΩ-cm, 20°C
mp
416 °C (subl.) (lit.)
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤2000 mg/kg
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[P]
InChI
1S/P
Klucz InChI
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Photocatalyst for the formation of H2 from water.
- Catalyst in the synthesis of tris(2-pyridyl)phosphine by reacting with 2-bromopyridine in the presence of a base.
- Flame retardant along with aluminum oxide in recycled poly(ethylene terephthalate).
- Anode material in combination with carbon composites for sodium-ion batteries.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?