Kluczowe dokumenty
8.07270
Sigma-Aldrich
Phosphorus (red)
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Phosphorus (red)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141909
Numer indeksu EC:
231-768-7
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. samozapłonu
260 °C
siła działania
>15000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
585 °C
gęstość
2.2 g/cm3
gęstość nasypowa
1100 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[P]
InChI
1S/P
Klucz InChI
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Projekt nanostrukturalnej elektrody z czerwonego fosforu dla szybko ładujących się akumulatorów litowo-jonowych: W badaniu zaproponowano czerwony fosfor jako idealny materiał anodowy do szybko ładujących się akumulatorów litowo-jonowych, demonstrując nanokompozyt czerwonego fosforu i węgla o doskonałej zdolności szybkiego ładowania i wysokiej gęstości energii. (Sun et al., 2019).
  • Fotokatalizatory na bazie pierwiastkowego czerwonego fosforu do rekultywacji środowiska: Przegląd taniego i przyjaznego dla środowiska czerwonego fosforu pierwiastkowego jako nowej klasy fotokatalizatorów z przestrajalnymi przerwami pasmowymi dla reakcji na światło widzialne, stosowanych w rekultywacji środowiska. (Wu et al., 2021).
  • Atomically Dispersed Au-Assisted C-C Coupling on Red Phosphorus for CO2 Photoreduction to C2H6: Badanie to bada zastosowanie atomowo zdyspergowanego złota na czerwonym fosforze do fotokatalitycznej redukcji CO2 do etanu, podkreślając potencjał czerwonego fosforu w zastosowaniach fotokatalitycznych. (Ou et al., 2022).
  • Szybka eliminacja biofilmu na implantach kostnych przy użyciu czerwonego fosforu i światła bliskiej podczerwieni: Badania te donoszą o wykorzystaniu czerwonego fosforu do szybkiej eradykacji biofilmu na implantach kostnych pod wpływem światła bliskiej podczerwieni, prezentując nową metodę do zastosowań medycznych. (Tan et al., 2018).
Komentarz do analizy
Assay P: ≥ 97.0 %
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3