Key Documents
208027
Calcium hydride
reagent grade, 95% (gas-volumetric)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
95% (gas-volumetric)
Postać
powder, chunks or granules
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
816 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
Klucz InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?