Kluczowe dokumenty
558257
Calcium hydride
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Calcium dihydride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
816 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
Klucz InChI
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- fabrication of hydrogen storage systems for fuel cell applications
- synthesis of porous aromatic frameworks (PAFs) for adsorption of organic pollutants
- formation of high temperature superconductors
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids