Merck
209279
Sigma-Aldrich
Titanium(II) hydride
greener alternative
−325 mesh, 98%
About This Item
Wzór liniowy:
TiH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
49.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
98%
Formularz
powder
temp. samozapłonu
437 °F
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
−325 mesh
mp
>400 °C (dec.)
gęstość
3.91 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[H][Ti][H]
InChI
1S/Ti.2H
Klucz InChI
COEYXIBLSAIEKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
Titanium(II) hydride (TiH2) is a non-stoichiometric compound that can be used in the enhancement of fracture by localized plastic deformation and brittle fracture for titanium and titanium alloy. It can be used in the hydrogen evolution and hydrogen storage. It can also be used in the foaming of aluminum due to its decomposition temperature closer to aluminum′s melting point.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
The Mechanical Properties of Compact Titanium Produced from Titanium Hydride Powders Using Self-Propagating High-Temperature Synthesis
Dekhtyar AI, et al.
Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 53(9-10), 549-556 (2015)
High ramp rate thermogravimetric analysis of zirconium (II) hydride and titanium (II) hydride
Licavoli JJ and Sanders PG
Thermochimica Acta, 616(43), 1-8 (2015)
Effect of Ti intermetallic catalysts on hydrogen storage properties of magnesium hydride
Zhou C, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 117(25), 12973-12980 (2013)