Kluczowe dokumenty
431583
Potassium bicarbonate
≥99.95% trace metals basis, 99.7-100.5% dry basis
Synonim(y):
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Próba
≥99.95% trace metals basis
99.7-100.5% dry basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.003% S compounds
≤0.01% insolubles
<500 ppm total metallic impurities (excluding Na)
rozpuszczalność
water: soluble 362 g/L at 25 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
ślady kationów
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.03%
heavy metals: ≤5 ppm
ciąg SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?