Kluczowe dokumenty
1548134
USP
Potassium bicarbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
potassium bicarbonate
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1