Kluczowe dokumenty
237205
Potassium bicarbonate
ACS reagent, 99.7%, powder, crystals or granules
Synonim(y):
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
99.7%
99.7-100.5% (ACS specification)
Formularz
powder, crystals or granules
zanieczyszczenia
≤0.003% S compounds
≤0.01% insolubles
pH
8.2 (10.01 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
ślady kationów
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- A catalyst to synthesize dimethyl carbonate and propylene glycol from propylene oxide, supercritical carbon dioxide, and methanol. In this process, KHCO3 also acts as a drying agent.
- A dopant in the epoxidation of propene in the presence of silica-supported vanadium oxide as a catalyst.
- A carboxyl source to synthesize Z-5-alkylidene-2-oxazolidinones via Ag2CO3 catalyzed carboxylative cyclization of propargylic amines.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?