linia produktu
BioXtra
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1 M, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.5%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- Markovnikov addition reactions.
- Suzuki cross-coupling reactions.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?