Merck
Strona głównaProduktyChemia i biochemiaZwiązki biochemiczneSubstancje biochemiczne i odczynniki o wysokiej czystości
Substancje biochemiczne i odczynniki o wysokiej czystości
Dwie zlewki z płynem i szalka Petriego z proszkiem.
Substancje biochemiczne i odczynniki o wysokiej czystości
BioUltra, BioXtra i BioPerformance Certified - odczynniki biochemiczne
Odczynniki biochemiczne stosowane jako odczynniki do badań biologicznych muszą być wysokiej czystości, aby zapewnić wiarygodne wyniki eksperymentów. Nasze najwyższej jakości odczynniki biochemiczne, BioUltra i BioXtra, są właściwym wyborem do badań wymagających odczynników biochemicznych wolnych od pierwiastków śladowych (metali) lub o niskiej ich zawartości. Te najwyższej jakości biochemikalia są dokładnie testowane pod kątem:
  • Metalicznych i niemetalicznych pierwiastków śladowych za pomocą ICP-MS (spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną) lub ICP-OES (optyczna spektroskopia emisyjna z plazmą indukcyjnie sprzężoną). Inne ogólne testy obejmują wygląd, rozpuszczalność, substancje nierozpuszczalne, UV, pH, IR, skład molekularny (GC, HPLC, TLC, NMR).
  • Testowane również pod kątem oceny bioaktywności, które są wolne od - nukleazy, proteazy, nickazy, fosfatazy i niskiego poziomu endotoksyn.
BioPerformance Certified grade biochemicals are tested for critical life science applications, such as cell culture, molecular biology, and diagnostics. They are tested for DNase, RNase, Protease, Nickase, cellular toxicity, and endotoxin levels.
Wybierz, aby filtrować i przeglądać naszą ofertę produktów biochemicznych według klas specjalnych:
Odczynniki biochemiczne klasy BioUltra poddawane są bardziej rygorystycznym testom o ściśle określonych standardach czystości, aby spełnić rygorystyczne wymagania szczególnie wrażliwych zastosowań biologii molekularnej, w tym badań kwasów nukleinowych, ekspresji białek, transformacji/transfekcji, elektroforezy, PCR, roztworów buforowych i wstępnie zmieszanych preparatów.
Bezmetalowe odczynniki biochemiczne i badawcze klasy BioXtra są poddawane rygorystycznym testom czystości, a także specjalistycznym testom przydatności w celu zapewnienia niskiego poziomu zanieczyszczeń w zastosowaniach związanych z hodowlą komórkową, takich jak testy immunologiczne, oczyszczanie białek, transformacje i chromatografia.
Przetestowane i wstępnie zakwalifikowane do użytku w wielu zastosowaniach w naukach przyrodniczych, takich jak biologia molekularna, hodowla komórkowa i/lub elektroforeza.