Środki chelatujące i redukujące do badań
Oferujemy szeroką gamę czynników chelatujących i redukujących w gatunkach o wysokiej czystości i różnych formach do badań biochemicznych.
Chelatory lub czynniki chelatujące występują w substancjach biologicznych i są wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeń metalami ciężkimi, które często mogą być toksyczne, i przywracania metabolizmu komórkowego. Dzięki swojej strukturze pierścieniowej chelatory mogą tworzyć dwa lub więcej wiązań z jonami metali, w wyniku czego powstają rozpuszczalne w wodzie, stabilne kompleksy. Etylenodiamina, EDTA i EGTA są dobrze znanymi przykładami chelatorów.
Przeprowadzanie zarówno analizy biochemicznej białek, jak i reakcji utleniania-redukcji wymaga użycia reduktorów lub środków redukujących, znanych również jako reduktanty. Reduktanty oddają elektrony w reakcji chemicznej redoks. Kilka powszechnie stosowanych środków redukujących to DL-ditiotreitol (DTT), ditionian sodu, DTE, TCEP, β-merkaptoetanol (BME) i kwas nitrylotrioctowy (NTA).
Czytaj więcej
ŚRODKI CHELATUJĄCE W BADANIACH
Chelatory są stosowane jako środki kompleksujące. Są pomocne w różnych analizach chemicznych i biochemicznych jako składnik buforowy, inhibitor degradacji kwasów nukleinowych/białek, katalizator reakcji enzymatycznych, chromatografia powinowactwa i hodowla komórkowa. Chelatory są silnymi środkami terapeutycznymi w celu zrównoważenia metabolizmu i związanych z nim chorób, takich jak niedokrwistość, rak, ostra choroba nerek, starzenie się, zaburzenia neurodegeneracyjne itp. W eksperymentach przemysłowych, analitycznych i laboratoryjnych te chelatory jonów metali są stosowane jako ekstrahenty, wskaźniki i środki do separacji metali.
ŚRODKI REDUKUJĄCE W BADANIACH
Reduktory są wykorzystywane w metodach proteomiki, takich jak oczyszczanie białek, denaturacja i solubilizacja i są szczególnie biegłe w stabilizowaniu wolnych grup sulfhydrylowych i redukowaniu wiązań disiarczkowych (SH) w białkach i peptydach. W oczyszczaniu białek działają one jako stabilizatory enzymów w buforach, zapobiegając agregacji przez utlenianie reszt cysteinowych. Reduktory służą również jako biologiczne przeciwutleniacze, zapobiegając utlenianiu białek i denaturacji rybonukleaz. Badania wykazały, że stosowanie odczynników chelatujących w połączeniu ze środkami redukującymi wspomaga usuwanie kationowych metali ciężkich i zanieczyszczeń anionowych, takich jak arsen.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Chelators
BioUltra Chelators. A chelate is a water-soluble complex between a metal ion and a complexing agent. It usually does not dissociate easily in solution, but forms an inert complex.
- Protocol: Nuclear Protein Extraction Without the Use of Detergent
Procedura bez detergentów jest zalecana do przygotowania białek jądrowych, aby uniknąć interferencji z wydajnością znakowania ekstrahowanych białek.
- Calculators & Apps: Detergent-based Western Blot Stripping Buffer
Ten przepis na roztwór usuwający na bazie detergentu umożliwia usuwanie przeciwciał z Western blot, które zostały opracowane przy użyciu chemiluminescencji lub radioaktywnego jodu lub innych izotopów.
- Flyer: Biochemicals for New and Growing Labs
Discover how our high-purity biological buffers, detergents, and reagents can help empower your innovation and build a better lab.