Kluczowe dokumenty
791776
Potassium carbonate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
anhydrous
Poziom jakości
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
zanieczyszczenia
≤0.005% silica
≤0.01% insolubles
pH
11-13 (25 °C, 138 g/L)
mp
891 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.004%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used:
- As a reagent in the synthesis of polysubstituted iodobenzene derivatives.
- As a base for the synthesis of high molecular weight homopolymers and copolymers derived from various bisphenols.
- As a base for the Suzuki coupling of aryl halides with aryl boronic acids.
- In the Heck reaction of styrene and bromobenzene.
Cechy i korzyści
- Increased efficiency – Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety – Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy – Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality – Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.