Merck
243558
Sigma-Aldrich
Potassium carbonate sesquihydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
K2CO3 · 1.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
Formularz
crystals or granules
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
zanieczyszczenia
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds (as SO42-)
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insolubles
strata
14.0-16.5% loss on heating
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
ciąg SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Klucz InChI
WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Kryształy półwodzianu węglanu potasu należą do jednoskośnego układu krystalicznego i grupy przestrzennej C2/c.
Zastosowanie
Seskwodzian węglanu potasu może być stosowany jako sorbent do usuwaniaCO2 z gazów spalinowych w procesie wstępnego spalania. Może być stosowany jako zasada w krzyżowym sprzęganiu kwasu benzenoboronowego z chlorkiem benzoilu w obecności osadzonych katalizatorów Pd w celu otrzymania benzofenonu.
Może być również stosowany jako jeden ze składników reakcji w przygotowaniu:
  • 1,2,3-trietyloimidazolium
  • 1,2,3-trietylo-4-metyloimidazolium
  • 2-etylo-1,3,4-trimetyloimidazolium
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Study of the performance of imidazolium-derived cations as structure directing agents in the synthesis of zeolites in fluoride media.
Variani YM, et al.
New. J. Chem., 40(9), 7968-7977 (2016)
Ab initio thermodynamic study of the CO2 capture properties of potassium carbonate sesquihydrate, K2CO3? 1.5H2O.
Duan Y, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(27), 14461-14470 (2012)
Synthesis of aromatic ketones by Suzuki-Miyaura cross-coupling of acyl chlorides with boronic acids mediated by palladium catalysts deposited over donor-functionalized silica gel.
Semler M and Stepnicka P.
Catalysis Today, 243, 128-133 (2015)
Synthesis, structure, and optical activity of HPM-1, a pure silica chiral zeolite.
Rojas A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(32), 11975-11984 (2013)