Merck
232068
Sigma-Aldrich
Cesium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
Synonim(y):
Wodzian wodorotlenku cezu
About This Item
Wzór liniowy:
CsOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
≤15000.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
1.72 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Cesium hydroxide solution can be used to adjust the pH of rinsesolutions.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brenda Farrell et al.
The Journal of general physiology, 152(7) (2020-05-10)
Outer hair cell (OHC) electromotility amplifies acoustic vibrations throughout the frequency range of hearing. Electromotility requires that the lateral membrane protein prestin undergo a conformational change upon changes in the membrane potential to produce an associated displacement charge. The magnitude
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was