Merck
243892
Sigma-Aldrich
Rubidium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Roztwór monowodorotlenku rubidu, Wodny wodorotlenek rubidu, Wodorotlenek rubidu(1+)
About This Item
Wzór liniowy:
RbOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.48
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[OH-].[Rb+]
InChI
1S/H2O.Rb/h1H2;/q;+1/p-1
Klucz InChI
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Reakcje neptunu (V) w wodorotlenkach metali alkalicznych: Badanie to obejmuje wykorzystanie roztworów wodorotlenku rubidu do tworzenia roztworów podstawowych do badania reakcji neptunu (V) (Wilson et al., 2021).
  • Odzyskiwanie zasobów rubidu i cezu z solanki odsalającej poprzez ekstrakcję t-BAMBP: Badania koncentrują się na uzyskaniu roztworów wodorotlenku rubidu z solanki odsalającej i przekształceniu ich w węglan rubidu (Chen et al., 2020).
  • Synteza i badanie heksauranianu rubidu oraz produktów jego rozkładu termicznego: W artykule omówiono syntezę heksauranianu rubidu w reakcji tlenku uranu(VI) z roztworem wodorotlenku rubidu (Nipruk et al., 2019).
  • Ekstrakcja rozpuszczalnikowa rubidu z roztworu siarczanu o wysokim stężeniu rubidu i potasu przy użyciu 4-tert-butylo-2-(α-metylobenzylo)-fenolu: W badaniu zbadano proces ekstrakcji rozpuszczalnikowej rubidu z roztworów siarczanowych, w tym wpływ zasadowości i stosunku faz (Zhang et al., 2020).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1