Kluczowe dokumenty
GF92059016
Potassium
lump, 25 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.97%
Synonim(y):
K 006100
About This Item
Kod UNSPSC:
12141804
NACRES:
NA.23
Próba
99.97%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 920-590-16
masa
1 g
maks. wielkość bryłki
25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)