Merck
T70009
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Beilstein:
2104523
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.543 (lit.)
tw
228 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(CO)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
Klucz InChI
QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)