Merck
480622
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
95%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
69-70 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(CBr)cc(OC)c1
InChI
1S/C9H11BrO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
BTHIGJGJAPYFSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3,5-Dimethoxybenzyl bromide is an aromatic bromide.
Zastosowanie
3,5-Dimethoxybenzyl bromide may be used in the synthesis of:
  • 3,4,3′,5′-tetramethoxystilbene
  • 3,5-dimethoxyphenylacetic acid
  • 1-(3,5-dimethoxyphenyl)-4-pentene
It may be used as starting material in the multi-step synthesis of resveratrol and 3,5-dimethoxyhomophthalic acid.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthese de Δ8 et Δ9-tetrahydrocannabinol deuteries et trities.
Hoellinger H, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 13(3), 401-415 (1977)
An efficient synthesis of 3,5-dimethoxyhomophthalic acid, a key intermediate for synthesis of natural isocoumarins.
Saeed A, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 40(3), 519-522 (2003)
Dorota Chełminiak-Dudkiewicz et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 181, 1-13 (2018-02-27)
Three magnesium sulfanyl porphyrazines differing in the size of peripheral substituents (3,5-dimethoxybenzylsulfanyl, (3,5-dimethoxybenzyloxy)benzylsulfanyl, 3,5-bis[(3,5-bis[(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyloxy]benzylsulfanyl) were exposed to visible and ultraviolet radiation (UV A + B + C) in order to determine their photochemical properties. The course of photochemical reactions in dimethylformamide solutions and the
Synthesis of pinosylvin and related heartwood stilbenes.
Bachelor FW, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 48(10), 1554-1557 (1970)
Synthesis of resveratrol, DMU-212 and analogues through a novel Wittig-type olefination promoted by nickel nanoparticles.
Alonso F, et al.
Tetrahedron Letters, 50(25), 3070-3073 (2009)