Merck
159638
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Synonim(y):
2,4-Dimethoxybenzenemethanol, 2,4-Dimethoxyphenylmethanol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
tw
177-179 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
COc1ccc(CO)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
RNKOUSCCPHSCFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol reacts with trifluoroacetic acid to yield calix[4]resorcinarene octamethyl ether, which on demethylation and acetylation yields the derived octa-acetate.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
High yield synthesis of the parent C-unsubstituted calix [4] resorcinarene octamethyl ether.
Falana OM, et al.
Tetrahedron Letters, 35(1), 65-68 (1994)